3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26467.03
H26467.06
H26467.03EA
35
EUR
H26467.03
H26467.06
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 4771-47-5
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 234-240°
Beilstein Reference: 2109828
MDL No.: MFCD00007087
Fórmula:
C₇H₄ClNO₄ Ponto de Fusão: 234…240 °C Densidade: 1,566 g/cm³ (18 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007087 Número CAS: 4771-47-5 EINECS: 225-313-1 |