Print…
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
340871-25G 340871-5G
SIAL340871-25GEA 172 EUR
SIAL340871-25G SIAL340871-5G
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₃
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Número MDL : MFCD00038794
Número CAS: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3