Print…
3-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C24604-100G C24604-25G
SIALC24604-100GEA 96 EUR
SIALC24604-100G SIALC24604-25G
3-Chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122 °C
Densidade: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002491
Número CAS: 535-80-8
EINECS: 208-618-4
Merck Index: 13,02142