Print…
Acido 2-Clorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
135577-100G 135577-500G 135577-5G
SIAL135577-100GEA 33.8 EUR
SIAL135577-100G SIAL135577-500G SIAL135577-5G
Acido 2-Clorobenzoico, Sigma-Aldrich®
Acido 2-Clorobenzoico
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Densidade: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002412
Número CAS: 118-91-2
EINECS: 204-285-4
Merck Index: 13,02143