Print…
2,4-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
139572-100G 139572-5G
SIAL139572-100GEA 44 EUR
SIAL139572-100G SIAL139572-5G
2,4-Dichlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 310 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002414
Número CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8