Metilo 4-clorobenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-chlorobenzoate
A10109.14
A10109.22
A10109.14EA
36.3
EUR
A10109.14
A10109.22
Metilo 4-clorobenzoato ≥99%
Metilo 4-clorobenzoato
Purity: 99%
CAS No.: 1126-46-1
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 41-45°
Boiling Point: 136-137°/10mm
Beilstein Reference: 1564310
Merck Reference: 14,2125
MDL No.: MFCD00000621
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de ebulição: 136…137 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 41…45 °C Densidade: 1,382 Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000621 Número CAS: 1126-46-1 EINECS: 214-420-9 Merck Index: 14,2125 |