Etilo 4-Clorobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A12540.18
A12540.30
A12540.18EA
80.9
EUR
A12540.18
A12540.30
Etilo 4-Clorobenzoato ≥98%
Etilo 4-Clorobenzoato
Purity: 98+%
CAS No.: 7335-27-5
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5240
Boiling Point: 237-239°
MDL No.: MFCD00013645
Fórmula:
C₉H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 237…239 °C Densidade: 1,18 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013645 Número CAS: 7335-27-5 EINECS: 230-844-7 |