Print…
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
234621-25G 234621-5G
SIAL234621-25GEA 141 EUR
SIAL234621-25G SIAL234621-5G
Methyl-3-chlorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 231 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000592
Número CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Merck Index: 13,02142