Methyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2905-65-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 99-101°/12mm
Beilstein Reference: 2045126
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00000592
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de ebulição: 99…101 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 20…22 °C Densidade: 1,227 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000592 Número CAS: 2905-65-9 EINECS: 220-814-1 Merck Index: 14,2123 |