Etilo 3-Clorobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L01065.06
L01065.14
L01065.06EA
23.6
EUR
L01065.06
L01065.14
Etilo 3-Clorobenzoato ≥98%
Etilo 3-Clorobenzoato
Purity: 98+%
CAS No.: 1128-76-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 118-120°/13mm
MDL No.: MFCD00013634
Fórmula:
C₉H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 118…120 °C (13 mmHg) Densidade: 1,186 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013634 Número CAS: 1128-76-3 EINECS: 214-441-3 |