Metilo 2-clorobenzoato ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Chlorobenzoic acid emthyl ester
A11237.14
A11237.22
A11237.36
A11237.14EA
42.6
EUR
A11237.14
A11237.22
A11237.36
Metilo 2-clorobenzoato ≥98%
Metilo 2-clorobenzoato
Purity: 98%
CAS No.: 610-96-8
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 1364684
MDL No.: MFCD00016337
Fórmula:
C₈H₇ClO₂ Ponto de ebulição: 233…235 °C Densidade: 1,191 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016337 Número CAS: 610-96-8 EINECS: 210-242-0 |