Print…
Ethyl 2-chlorobenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Chlorobenzoic acid ethyl ester
A10141.14 A10141.22 A10141.36
A10141.14EA 26.7 EUR
A10141.14 A10141.22 A10141.36
Ethyl 2-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-2-chlorobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 7335-25-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5240 Boiling Point: 243° Beilstein Reference: 2207359 MDL No.: MFCD00016338
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 243 °C
Densidade: 1,194
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016338
Número CAS: 7335-25-3
EINECS: 230-842-6