4-Chlorobenzhydrazide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11911.06
A11911.18
A11911.22
A11911.06EA
30.4
EUR
A11911.06
A11911.18
A11911.22
4-Chlorobenzhydrazide ≥98%
4-Chlorobenzhydrazide
Purity: 98%
CAS No.: 536-40-3
Molecular Formula: C7H7ClN2O
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 511154
Fórmula:
C₇H₇ClN₂O Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 162…166 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007603 Número CAS: 536-40-3 EINECS: 208-632-0 |