3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22383.03
B22383.06
B22383.03EA
34.8
EUR
B22383.03
B22383.06
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 62899-78-9
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD00833411
Fórmula:
C₇H₆Cl₂N₂O Ponto de Fusão: 205…207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00833411 Número CAS: 62899-78-9 |