2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19702.06
A19702.14
A19702.06EA
61.9
EUR
A19702.06
A19702.14
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 3011-89-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 168-172°
Beilstein Reference: 1966537
Fórmula:
C₇H₅ClN₂O₃ Ponto de Fusão: 168…172 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017119 Número CAS: 3011-89-0 EINECS: 221-143-7 |