Print…
2,6-Dichlorobenzamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
161690250 161691000
ACRO161690250EA 25.4 EUR
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Dichlorobenzamide 97%
2,6-Dichlorobenzamide
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO
Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 196…201 °C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007975
Número CAS: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4
Encomendar
Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %