Print…
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Fornecedor: RIXIUS
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 519 EUR
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Informações de encomenda: Screw lids must be ordered seperately.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904