Print…
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
L08246.18 L08246.06
L08246.18EA 214 EUR
L08246.18 L08246.06
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 7073-36-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO3 Formula Weight: 220.01 Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 165°/20mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051515
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO₃
Peso Molecular: 220.01 g/mol
Ponto de ebulição: 165 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 115
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051515
Número CAS: 7073-36-1
EINECS: 230-367-4
UN: 3265
ADR: 8 II