Print…
4-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
111902-5G 111902-100G 111902-500G
SIAL111902-5GEA 34.4 EUR
SIAL111902-5G SIAL111902-100G SIAL111902-500G
4-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 14…15 °C
Densidade: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000686
Número CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN: 3265
ADR: 8,II