4-Chlorobenzoyl chloride 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
p-Chlorobenzoyl chloride
A16325.14
A16325.22
A16325.36
A16325.14EA
26.3
EUR
A16325.14
A16325.22
A16325.36
4-Chlorobenzoyl chloride 98
4-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O Peso Molecular: 175.01 g/mol Ponto de ebulição: 221…222 °C Ponto de Fusão: 12…14 °C Densidade: 1.377 Ponto de Inflamação: 105 °C (221 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000686 Número CAS: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 |