Print…
3-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C26801-100G C26801-25G
SIALC26801-100GEA 116 EUR
SIALC26801-100G SIALC26801-25G
3-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 223 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 44 °C
Densidade: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000671
Número CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II