3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13509.14
A13509.22
A13509.14EA
43.3
EUR
A13509.14
A13509.22
3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
3-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Fórmula:
C₇H₄Cl₂O Ponto de ebulição: 224…225 °C Ponto de Fusão: 44 °C Densidade: 1,368 Ponto de Inflamação: 117 °C (242 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000671 Número CAS: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 UN: 3265 ADR: 8,II |