3,5-Dichlorobenzoyl chloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24676.06
B24676.14
B24676.22
B24676.06EA
33.7
EUR
B24676.06
B24676.14
B24676.22
3,5-Dichlorobenzoyl chloride 96%
3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 2905-62-6
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5820
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1940681
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00009817
Fórmula:
C₇H₃Cl₃O Ponto de ebulição: 245 °C Ponto de Fusão: 24…28 °C Densidade: 1,478 Ponto de Inflamação: 137 °C (278 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009817 Número CAS: 2905-62-6 EINECS: 220-813-6 UN: 3261 ADR: 8,II |