Print…
2,6-Dichlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
187518-10G 187518-50G
SIAL187518-10GEA 74.5 EUR
SIAL187518-10G SIAL187518-50G
2,6-Dichlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₃O
Ponto de ebulição: 260 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000662
Número CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II