Print…
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,6-Dichlorobenzoyl Chloride
A14839.09 A14839.18
A14839.09EA 48.3 EUR
A14839.09 A14839.18
2,6-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 4659-45-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 15-18° Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 639531 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000662
Fórmula: C₇H₃Cl₃O
Ponto de ebulição: 130…132 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 15…18 °C
Densidade: 1,463
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000662
Número CAS: 4659-45-4
EINECS: 225-102-4
UN: 3265
ADR: 8,II