2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
B20815.18
B20815.30
B20815.18EA
0
EUR
B20815.18
B20815.30
2,4-Dichlorobenzoyl chloride ≥98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 89-75-8
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5930
Melting Point: 16-20°
Boiling Point: 150°/34mm
Beilstein Reference: 608234
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000661
Fórmula:
C₇H₃Cl₃O Ponto de ebulição: 150 °C (34 mmHg) Ponto de Fusão: 16…20 °C Densidade: 1,497 Ponto de Inflamação: 137 °C (278 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000661 Número CAS: 89-75-8 EINECS: 201-936-4 UN: 3265 ADR: 8,II |