Print…
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 26.1 EUR
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₃O
Ponto de ebulição: 150 °C (34 mmHg)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,49 g/cm³
Ponto de Inflamação: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000661
Número CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %