Print…
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
335180050 335180250
ACRO335180050EA 64.4 EUR
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₂Cl₄O
Ponto de ebulição: 107…108 °C (6 mmHg)
Densidade: 1,56 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075323
Número CAS: 4136-95-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %