Print…
2,3-Dichlorobenzoyl chloride 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L09506.06 L09506.14 L09506.22
L09506.06EA 48.9 EUR
L09506.06 L09506.14 L09506.22
2,3-Dichlorobenzoyl chloride 98
2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-60-4 Molecular Formula: C7H3Cl3O Formula Weight: 209.46 Flash Point: 167°(332°F) Odour: Pungent Boiling Point: 140°/14mm Beilstein Reference: 2575973 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00035937
Fórmula: C₇H₃Cl₃O
Peso Molecular: 209.46 g/mol
Ponto de ebulição: 140 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…32 °C
Ponto de Inflamação: 167 °C (332 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035937
Número CAS: 2905-60-4
EINECS: 220-811-5
UN: 3261
ADR: 8 II