2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14609.03
A14609.06
A14609.14
A14609.03EA
22.4
EUR
A14609.03
A14609.06
A14609.14
2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-05-9
Molecular Formula: C7H2Cl3N
Formula Weight: 206.46
Melting Point: 80-82°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052711
Fórmula:
C₇H₂Cl₃N Ponto de Fusão: 80…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052711 Número CAS: 6575-05-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |