Print…
5-Clorosalicilaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
447706-25G 447706-5G
SIAL447706-25GEA 97.3 EUR
SIAL447706-25G SIAL447706-5G
5-Clorosalicilaldeído, Sigma-Aldrich®
5-Clorosalicilaldeído
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 105 °C (12 mmHg)
Número MDL : MFCD00003331
Número CAS: 635-93-8
EINECS: 211-244-4