Print…
2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
146757-100G 146757-5G
SIAL146757-100GEA 49.7 EUR
SIAL146757-100G SIAL146757-5G
2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 233
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Densidade: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003305
Número CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
UN: 3077
ADR: 9 III