Print…
4-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
417548-10G 417548-1G 417548-25G
SIAL417548-10GEA 365 EUR
SIAL417548-10G SIAL417548-1G SIAL417548-25G
4-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 268…272 °C
Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00039137
Número CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5