4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15657.03
A15657.06
A15657.14
A15657.03EA
32
EUR
A15657.03
A15657.06
A15657.14
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
4-Chlorophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1679-18-1
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: 268-277°
Beilstein Reference: 2936346
Fórmula:
C₆H₆BClO₂ Ponto de Fusão: 268…277 °C Densidade: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039137 Número CAS: 1679-18-1 EINECS: 216-845-5 |