Print…
4-Chlorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
344410010 344410050 344410250
ACRO344410010EA 28.4 EUR
ACRO344410010 ACRO344410050 ACRO344410250
4-Chlorophenylboronic acid 97%
4-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 259…262 °C
Densidade: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039137
Número CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %