Print…
3-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
417521-10G 417521-1G
SIAL417521-10GEA 221 EUR
SIAL417521-10G SIAL417521-1G
3-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161354
Número CAS: 63503-60-6