Print…
3-Chlorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359000050 359000010
ACRO359000050EA 61 EUR
ACRO359000050 ACRO359000010
3-Chlorophenylboronic acid 97%
3-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00161354
Número CAS: 63503-60-6
Encomendar
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %