3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22765.03
B22765.06
B22765.03EA
50
EUR
B22765.03
B22765.06
3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 67492-50-6
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: ca 315° dec.
Beilstein Reference: 7581091
Fórmula:
C₆H₅BCl₂O₂ Ponto de Fusão: ∼ 315 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051935 Número CAS: 67492-50-6 |