Print…
3,4-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
471917-25G 471917-5G
SIAL471917-25GEA 610 EUR
SIAL471917-25G SIAL471917-5G
3,4-Dichlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Peso Molecular: 190.82 g/mol
Número MDL : MFCD01074646
Número CAS: 151169-75-4