3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24292.03
B24292.06
B24292.14
B24292.03EA
16.3
EUR
B24292.03
B24292.06
B24292.14
3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 151169-75-4
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 270-274°
Beilstein Reference: 7369790
Fórmula:
C₆H₅BCl₂O₂ Peso Molecular: 190.82 g/mol Ponto de Fusão: 270…274 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01074646 Número CAS: 151169-75-4 |