Print…
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359090050 359090250
ACRO359090050EA 67.9 EUR
ACRO359090050 ACRO359090250
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Ponto de Fusão: 284…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01074646
Número CAS: 151169-75-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %