Print…
2-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
445215-1G 445215-5G
SIAL445215-1GEA 55.8 EUR
SIAL445215-1G SIAL445215-5G
2-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Número MDL : MFCD00674012
Número CAS: 3900-89-8