2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23324.03
B23324.06
B23324.14
B23324.03EA
55.6
EUR
B23324.03
B23324.06
B23324.14
2-Chlorophenylboronic acid ≥97%
2-Chlorophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3900-89-8
Molecular Formula: C6H6BClO2
Formula Weight: 156.38
Melting Point: ca 95-100°
Beilstein Reference: 3030414
Fórmula:
C₆H₆BClO₂ Ponto de Fusão: ∼ 95…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00674012 Número CAS: 3900-89-8 |