Print…
2-Chlorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
358990010 358990050
ACRO358990010EA 40.4 EUR
ACRO358990010 ACRO358990050
2-Chlorophenylboronic acid 97%
2-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 94…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00674012
Número CAS: 3900-89-8
Encomendar
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %