2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
L01563.03
L01563.06
L01563.03EA
26.5
EUR
L01563.03
L01563.06
2,4-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 68716-47-2
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 242-245°
Beilstein Reference: 4983878
Fórmula:
C₆H₅BCl₂O₂ Ponto de Fusão: 242…245 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013930 Número CAS: 68716-47-2 |