Print…
2,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
367670010 367670050
ACRO367670010EA 20.5 EUR
ACRO367670010 ACRO367670050
2,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Ponto de Fusão: 240…245 °C
Número MDL : MFCD00013930
Número CAS: 68716-47-2
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %