2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22781.03
B22781.06
B22781.14
B22781.03EA
40.5
EUR
B22781.03
B22781.06
B22781.14
2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 151169-74-3
Molecular Formula: C6H5BCl2O2
Formula Weight: 190.82
Melting Point: 233-242°
MDL No.: MFCD01075703
Fórmula:
C₆H₅BCl₂O₂ Ponto de Fusão: 233…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075703 Número CAS: 151169-74-3 |