Print…
Clorobenzeno para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27688.AU H27688.0F
H27688.AUEA 143 EUR
H27688.AU H27688.0F
Clorobenzeno para HPLC
Clorobenzeno
Fórmula: C₆H₅Cl
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 28 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000530
Número CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
UN: 1134
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM