Print…
Tereftalaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
T2207-100G T2207-500G T2207-5G
SIALT2207-100GEA 89.6 EUR
SIALT2207-100G SIALT2207-500G SIALT2207-5G
Tereftalaldeído, Sigma-Aldrich®
Tereftalaldeído
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 245 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00006949
Número CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8