Tereftalaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
A14930.14
A14930.22
A14930.36
A14930.14EA
54.1
EUR
A14930.14
A14930.22
A14930.36
Tereftalaldeído ≥98%
Tereftalaldeído
Purity: 98+%
CAS No.: 623-27-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 114-117°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 385863
MDL No.: MFCD00006949
Fórmula:
C₈H₆O₂ Ponto de ebulição: 245 °C Ponto de Fusão: 114…117 °C Densidade: 1,060 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006949 Número CAS: 623-27-8 EINECS: 210-784-8 |